Imprimer
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 91, Whatman™
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
1091-110 1091-125 1091-150 1091-185 1091-190 1091-240 1091-930 1091-165 1091-935
512-0386EA 421 EUR
512-0386 512-0387 512-0388 512-0389 512-0613 516-0604 512-0648 512-0612 512-0614
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 91, Whatman™
Filtres Papiers filtre Papiers filtres qualitatifs
A general purpose creped cellulose filter for less critical routine analysis. Widely used to assay sucrose in cane sugar and within pharmaceutical laboratories for routine filtration.
Ces papiers filtre particulièrement solides présentent une résistance élevée à l'humidité en raison de l'ajout d'une faible quantité de résine chimiquement stable. Aucune impureté majeure n'est introduite dans le filtrat lors des applications qualitatives normales. Cependant, les résines contiennent de l'azote et ces grades ne doivent donc pas être utilisés pour les analyses de Kjeldahl, etc.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR