Imprimer
Flacons de filtration d'après Witt, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
247304603 247305702 247306107 247314604 247315703
511-4210EA 403 EUR
511-4210 511-4220 511-0135 511-4211 511-4222
Flacons de filtration d'après Witt, DURAN®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants en verre
En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®.
  • Lid with NS socket
  • Lid and apparatus with flat flange
  • Very good chemical and high temperature resistance
  • suitable for use under vaccum
Complets avec kit d'assemblage interchangeable KECK™.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR