Imprimer
VWR® EML Digital Plus Test Sieve Shakers
Fournisseur: NEXOPART
510-0957EA 4100 EUR
510-0957 510-0954 510-0963 510-0960 510-0959 510-0956 510-0965 510-0962 510-1291 510-1297 510-1300 510-1289 510-1298 510-1295 510-1294 510-1292 HAVE205322730 HAVE205322747 HAVE205322754 HAVE205322860 HAVE205322877 HAVE205322884 HAVE205322891
VWR® EML Digital Plus Test Sieve Shakers
Agitateurs Tamiseurs
Ces tamis vibrants à entraînement électromagnétique sont conçus pour l'analyse par tamisage avec une action de tamisage tridimensionnelle optimale. L'amplitude autoréglable, qui utilise la mesure permanente de l'accélération de l'ensemble de la tour de tamisage, équilibre l'oscillation de l'agitateur et de son support. Cela garantit que l'amplitude reste la même, indépendamment de la quantité d'alimentation et de la position d'installation.
  • Mémoire pour 10 jeux de paramètres de tamis de test
  • Fonction minuterie : 0 à 99 minutes ou fonctionnement
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR