Imprimer
Potassium iodate/-iodure concentré pour une dilution à 0,05 mol/l en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
4902.EA 40.24 EUR
4902.
Potassium iodate/-iodure concentré pour une dilution à 0,05 mol/l en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Potassium iodate/-iodure
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration after dilution to 1000 ml in 20°C c(I2)=0,05mol/l +/- 0,2 %
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR