Imprimer
VWR® VAPOUR-Line Lite II Autoclaves
Fournisseur: VWR Collection
481-0846EA 2710 EUR
481-0846 481-0847
VWR® VAPOUR-Line Lite II Autoclaves
Stérilisateurs Autoclaves
Autoclave pour usage occasionnel. Boîtier en acier inoxydable AISI 304, facile à entretenir et à désinfecter, cuve intérieure en aluminium et couvercle isolant en ABS avec système de verrouillage.
  • Thermorégulation automatique contrôlée par microprocesseur
  • Affichage numérique de la température et du temps de stérilisation
  • Vanne de ventilation automatique et système de protection électronique pouvant couper le chauffage pour plus de sécurité
  • Élément de chauffage renforcé et sonde thermique précise PT 100
  • Programmes de stérilisation automatiques
More Product Information
Plus About VWR