Imprimer
Autoclaves verticaux, VAPOUR-Line
Fournisseur: VWR Collection
481-0689EA 16010 EUR
481-0689 481-0690 481-0691 481-0692 481-0693 481-0694 481-0695 481-0696 481-0727 481-0728
Autoclaves verticaux, VAPOUR-Line
Stérilisateurs Autoclaves
Les autoclaves VAPOUR-Line sont conçus pour différentes applications, telles que: liquides dans des récipients ouverts ou légèrement fermés, instruments et solides, stérilisation de déchets ou de produits non couverts (non conformes à la norme DIN 58951).
  • Équipés en série avec un filtre stérile pour la chambre d'aération
  • Contrôle par microprocesseur avec 10 protocoles pré-programmés (5 pré-enregistrés modifiables librement et 5 protégés par code)
  • Verrou thermique et mécanisme de verrouillage de sécurité agréés TÜV conformément à la norme EN&
More Product Information
Plus About VWR