Imprimer
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Methylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl Parahydroxybenzoate, Methyl 4-hydroxybenzoate
47889
47889.EA 44.8 EUR
47889.
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Méthyle hydroxy-4 benzoate
Formule: HOC₆H₄CO₂CH₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 270…280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125…128 °C
Densité: 1.1208 g/cm³ (137 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002352
Numéro CAS: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d7f0dbe5e09bbe5d7bff3cb840724bee0677159&vid=5d7f0dbe5e09bbe5d7bff3cb840724bee0677159&prid=web&clid=SAPDAM
Plus About VWR