Imprimer
VWR®, Cryoboîtes
Fournisseur: VWR Collection
478-0241EA 3 EUR
478-0241
VWR®, Cryoboîtes
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Polycarbonate
  • Peuvent être utilisés entre -190 °C et +121 °C
Les boîtes pour congélateurs VWR® peuvent être utilisées avec la plupart des portoirs pour congélateurs verticaux et coffres du fabricant pour un usage général et avec des congélateurs mécaniques très basse température.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR