Imprimer
Réfrigérateurs pharmaceutiques, MKv et MKUv conformément à la norme DIN 58345
Fournisseur: Liebherr
MKUV1610 MKUV1613
472-0121EA 2199.93 EUR
472-0121 471-1053
Réfrigérateurs pharmaceutiques, MKv et MKUv conformément à la norme DIN 58345
Réfrigérateurs
Ces nouveaux réfrigérateurs pharmaceutiques sont spécialement conçus pour le stockage sécurisé de produits pharmaceutiques et sont conformes à la norme DIN 58345. Ils offrent un espace de stockage maximal avec un encombrement au sol de 60 cm. De plus, les modèles à utiliser sous un plan de travail font seulement 820 mm de hauteur (MKUv) et s'adaptent pratiquement à toutes les paillasses.
  • Système de contrôle électronique avec réglage de la température par incréments de 0,1 °C
  • Alarmes sonores et visuelles d'ouverture de porte et de
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR