Imprimer
Dessiccateurs sans couvercle, DURAN®
Fournisseur: DWK Life Sciences
247704604 247705703 247706108 247706605 247706905 247714605 247715704 247716109 247716606 247716906 247725705 247726101 247726607 247726907
467-1110EA 106 EUR
467-1110 467-1115 467-1120 467-1125 467-1130 467-1210 467-1215 467-1220 467-1225 467-1230 467-1315 467-1320 467-1325 467-1330
Dessiccateurs sans couvercle, DURAN®
Dessiccateurs Bases pour dessiccateurs
Particulièrement adaptés aux processus de séchage, au stockage sous vide et à la protection contre l'air et l'humidité. Pour des applications telles que la culture d'organismes, la recherche sur les matières premières et les essais de corrosion, le nettoyage d'équipements pour les analyses d'oligo-éléments, les réactions de gaz et de liquides. Peuvent être utilisées comme mini salle blanche pour la technologie des bio-puces.
  • Large gamme de dessiccateurs disponible pour différentes applications
  • Conçus en verre borosilicaté de qualité DURAN® pour une
More Product Information
Plus About VWR