Imprimer
VWR® DRY-Line® Prime, Étuves de séchage à convection naturelle
Fournisseur: VWR Collection
466-0600EA 1780 EUR
466-0600 466-0601 466-0602
VWR® DRY-Line® Prime, Étuves de séchage à convection naturelle
Étuves Étuves standard
Les étuves de séchage DRY-Line® sont conçues pour accomplir toutes les tâches classiques de séchage et de mise à température ainsi que pour la stérilisation de la verrerie. Elles offrent une plage de températures entre 50 et 300 °C et sont destinées à un usage dans les laboratoires biologiques, chimiques, médicaux, pharmaceutiques et physiques.
  • Contrôleur à microprocesseur multifonction avec écran tactile couleur 4,3”
  • Mémoire à 5 programmes définis par l'utilisateur
  • Profil de température à cinq segments, changement rapide de température et de temps
More Product Information
Plus About VWR