Imprimer
Étuves à vide, série VO
Fournisseur: MEMMERT
VO29 VO49 VO101
466-0522EA 7322 EUR
466-0522 466-0531 466-0543
Étuves à vide, série VO
Étuves Étuves à vide
Des étuves sous vide fiables, puissantes et à rendement énergétique élevé, avec des étagères thermiques réglables séparément, qui sont chauffées directement, ce qui garantit un contrôle précis de la température et grâce à la régulation numérique de la pression, la charge de la chambre est non seulement séchée à grande vitesse mais aussi de manière extrêmement délicate dans ces appareils robustes. Idéal pour le séchage des denrées alimentaires, des cosmétiques, des granulés, des montres, des livres, des cartes de circuits imprimés, des composants électroniques ou des moules à injection. TousMore Product Information
Plus About VWR