Imprimer
Bains-marie à agitation, SW22 et SW23
Fournisseur: JULABO GmbH
9550322 9550323 95503233S3036
462-4102EA 3420 EUR
462-4102 462-4104 JULA95503233S3036
Bains-marie à agitation, SW22 et SW23
Bains Bains-marie à agitation
Bains-marie à agitation en acier inoxydable conçus pour un fonctionnement continu sans surveillance. L'affichage lumineux sur plusieurs écrans LED, indiquant jusqu'à six valeurs de température, est visible de loin. Régulation avancée de la température par microprocesseur PID pour éliminer les surchauffes et assurer une grande stabilité de la température. Excellente protection des échantillons sensibles : un signal sonore intermittent retentit dès que la limite supérieure ou inférieure de température est atteinte. Si le liquide du bain atteint le niveau minimum, l'appareil s'éteint et unMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR