Imprimer
Portoirs pour tubes adaptés à : VWB 6, VWB 12, VWB 18, VWB 26, respectivement 1, 4, 7 et 7 portoirs maximum par bain
Fournisseur: VWR Collection
462-0253EA 125 EUR
462-0253 462-0254 462-0255 462-0256 462-0257 462-0258 462-0252
Portoirs pour tubes adaptés à : VWB 6, VWB 12, VWB 18, VWB 26, respectivement 1, 4, 7 et 7 portoirs maximum par bain
Portoirs Tube Racks
Portoirs pour tubes pour : VWB 6, VWB 12, VWB 18, VWB 26, respectivement 1, 4, 7 et 7 portoirs maximum par bain.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR