Imprimer
VWR®, Blocs de chauffage modulaires et accessoires pour bains à sec
Fournisseur: VWR Collection
460-3211EA 146 EUR
460-3211 460-3235 460-3212 460-3234 460-3223 460-3221 460-3245 460-3246
VWR®, Blocs de chauffage modulaires et accessoires pour bains à sec
Chauffe-blocs Blocs pour bains
Conception à partir d'un bloc solide en aluminium anodisé.
  • Contact étroit entre les tubes et les parois du bloc pour un transfert optimal de la chaleur
  • Chacun des blocs muni d'un puits pour thermomètre pour le mesure de la température
L×P×H (bloc simple): 95×76×51 mm
L×P×H (bloc double): 95×152×57 mm
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR