Imprimer
VWR®, Bains à sec numériques
Fournisseur: VWR Collection
460-0349EA 890 EUR
460-0349 460-0350 460-0351 460-0352
VWR®, Bains à sec numériques
Chauffe-blocs Bains à sec numériques
Les chauffages de bloc numériques VWR polyvalents à forte puissance et à température constante sont économiques et compacts. Ces modèles numériques, avec couvercle chauffant, fournissent des résultats reproductibles, une uniformité exceptionnelle de la température et sont idéals pour une large gamme d’applications. Le mode d’étalonnage de température permet à l’utilisateur de calibrer l’unité sur un dispositif de la température externe. En mode minuterie, une alarme sonnera lorsque le délai arrive à zéro et que l’unité a atteint le point de température de consigne.
  • Design compact et
More Product Information
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable Waste Reducing
Learn more
About VWR
Plus About VWR