Imprimer
Creuset forme haute
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
73069 73073 73075 73077 73079
459-0238EA 117 EUR
459-0238 216-4490 216-4492 459-0180 459-0239
Creuset forme haute
Creusets
Creusets en silice opalescente.
  • Température: 1050 °C
Informations de commande: Creuset et couvercle à commander séparément.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR