Imprimer
Magnésium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Mg) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Fournisseur: VWR Chemicals
458212WEA 123 EUR
458212W
Magnésium 1.000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de Mg) ARISTAR® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions
Étalons Étalons cationiques Standards de magnésium
Mg dans H₂O tr.HNO₃
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Information de livraison: Livré avec un certificat d'analyse
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR