Imprimer
Solution étalon de néodyme, 1000 mg/L Nd en dil. acide nitrique (à partir de Nd₂O₃) Étalon ARISTAR® pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455702AEA 158 EUR
455702A
Solution étalon de néodyme, 1000 mg/L Nd en dil. acide nitrique (à partir de Nd₂O₃) Étalon ARISTAR® pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de néodymium
Nd₂O₃ dans HNO₃ 2 à 5 %.
Conformes aux matériaux de référence standard NIST, fabriqués et testés dans des installations accréditées par le guide ISO 34/ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Plus About VWR