Imprimer
Solution étalon de cadmium: 1000 mg/l Cd dans acide nitrique dilué (de Cd) ARISTAR® étalon pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
455142NEA 136 EUR
455142N
Solution étalon de cadmium: 1000 mg/l Cd dans acide nitrique dilué (de Cd) ARISTAR® étalon pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de cadmium
Cd dans HNO₃ 2-5%
Rattaché à un SRM de NIST, produit et contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.
Livré avec un certificat d'analyse.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR