Imprimer
Agitateurs à mouvement de bascule, Duomax 1030
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-32205-00 543-32210-00 543-32210-06 543-32205-06 543-32205-02 543-32210-02
444-1330EA 1857 EUR
444-1330 444-1331 444-1237 444-1236 444-1479 444-1480
Agitateurs à mouvement de bascule, Duomax 1030
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Agitateurs à mouvement de bascule, conçus pour un mélange homogène, particulièrement adaptés aux fioles, flacons pour milieux et grands récipients. Appareils à cadrans analogiques pour régler la fréquence du mouvement de bascule et la durée.
  • Système modulaire, peut être associé à l'incubateur Incubator 1000 et à un couvercle bas ou haut
  • La fonction de minuterie avec signal sonore permet de régler la durée de fonctionnement jusqu'à 120 minutes.
  • Angle d'inclinaison fixe de 5° ou 10°, contrôle électronique de la vitesse
  • Parfaitement adaptés à une
More Product Information
Plus About VWR