Imprimer
VWR®, Mini-agitateur orbital
Fournisseur: VWR Collection
444-0268EA 1300 EUR
444-0268 444-0269
VWR®, Mini-agitateur orbital
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Mélangeur à usage général commandé par microprocesseur, particulièrement adapté à une large gamme d'applications de mélange. La commande à vitesse variable assure une agitation constante et uniforme. La vitesse peut être ajustée par incréments de 10 min-1 jusqu'à 500 min-1 et par incréments de 25 min-1 jusqu'à 1200 min-1. Pour plus de sécurité, les agitateurs augmentent progressivement leur vitesse jusqu'à la valeur programmée.
  • Deux écrans LED indépendants indiquent la vitesse et la durée
  • Minuterie intégrée (de 1 s à 160 h)
More Product Information
Plus About VWR