Imprimer
VWR®, Mini mélangeur 3D à nutation
Fournisseur: VWR Collection
444-0148EA 604 EUR
444-0148 444-0149 444-0150
VWR®, Mini mélangeur 3D à nutation
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Le mini mélangeur à nutation combine l’action d’un agitateur orbital et d’un mélangeur à bascule pour produire un mouvement tridimensionnel qui permet un mélange doux mais complet sans formation de mousse. Parfaits pour mélanger des échantillons dans des tubes de prélèvement sanguin et des tubes à centrifuger. La vitesse et l’angle d’inclinaison sont fixes, fournissant les conditions optimales pour mélanger et remettre en suspension des échantillons dans des tubes à sang et à centrifuger.
  • Un mouvement doux maintient les tissus fragiles intacts
  • Utilisable
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR