Imprimer
Systèmes de blocs de réaction pour agitateurs magnétiques à plaque chauffante RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic et RET control-visc
Fournisseur: IKA
25000627 25000628 25000629 25000630 25000631 25000632 25000633 25000634 25000636 25000637 25000626 25000639 25000641 25000642 25000644 25000645 25000832 25000833 25000834 25000638 20007954 25003280
442-0977EA 87.5 EUR
442-0977 442-0978 442-0973 442-0974 442-0975 442-0969 442-0970 442-0984 442-0962 442-0963 442-0976 442-0983 442-0966 442-0964 442-0967 442-0965 442-0985 442-0982 442-0981 442-0968 IKAA20007954 IKAA25003280
Systèmes de blocs de réaction pour agitateurs magnétiques à plaque chauffante RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic et RET control-visc
Chauffe-blocs Blocs pour bains
Les blocs de réaction permettent d'effectuer des synthèses dans des flacons à fond rond à des températures pouvant atteindre jusqu'à 180 ˚C, évitant ainsi le recours à des bains d'huile. Le système assure un transfert thermique optimal depuis la plaque chauffante, directement dans le milieu. Il garantit également un mélange uniforme grâce à l'absence d'interférences avec le champ magnétique des blocs en aluminium. Les blocs de réaction sont proposés dans des volumes allant de 100 à 5000 ml. Des inserts accueillant des flacons à fond rond de 10 à 3000 ml sont égalementMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR