Imprimer
VWR® VMS-A, Agitateur magnétique chauffant
Fournisseur: VWR Collection
442-0185EA 454 EUR
442-0185 442-0212 442-0186
VWR® VMS-A, Agitateur magnétique chauffant
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
  • Circuit de sécurité fixe (400 °C)
  • Moteur d'agitation à démarrage progressif
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 21
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR