Imprimer
Homogénéiseurs de laboratoire, Stomacher® 80
Fournisseur: Seward (FermionX)
0080/000/EU 0080/000/EU/M
432-3110EA 2970 EUR
432-3110 432-3155
Homogénéiseurs de laboratoire, Stomacher® 80
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de laboratoire
Les homogénéiseurs de laboratoire Stomacher® assurent un mélange et une homogénéisation rapides et fiables pour une vaste gamme d'échantillons de laboratoire. Les machines Stomacher® fonctionnent sous l'action de deux palettes oscillantes entourant l'échantillon contenu dans un sac en plastique stérile.
  • 3 year warranty, 10 year service and spare parts
  • Versatile and efficient blending and homogenisation of laboratory samples
  • Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
  • Machines do not need to be cleaned and sterilised
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR