Imprimer
VWR®, Billes de verre pour le broyage et l'homogénéisation
Fournisseur: VWR Collection
432-0064EA 324 EUR
432-0064
VWR®, Billes de verre pour le broyage et l'homogénéisation
Perles Billes de verre
Petites billes adaptées pour une utilisation avec des mélangeurs de type vortex et des homogénéiseurs pour tube.
Molecular biology grade beads are treated to be free if DNase and RNase, making them suitable for a range of applications including disruption of mold and yeasts.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR