Imprimer
Homogénéiseurs, T 65 Basic et T 65 Digital ULTRA-TURRAX®
Fournisseur: IKA
4234500 4234501
431-1009EA 9776 EUR
431-1009 IKAA4234501
Homogénéiseurs, T 65 Basic et T 65 Digital ULTRA-TURRAX®
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Modèle autonome, plage de volumes 2 à 50 litres
  • Pour les applications en usine pilote avec alimentation triphasé
  • Commande électronique de la vitesse et protection contre les surcharges
  • Trois tiges de dispersion (configurations rotor-stator) pour un large éventail d'applications et finesse finale
  • Connecteurs enfichables facilitant le changement des tiges de dispersion
  • Opérations reproductibles grâce à une vitesse constante, même lors des variations
  • Tiges de dispersion en acier inoxydable pour une utilisation sous vide et sous pression
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR