Imprimer
Homogénéiseur, POLYTRON®, PT 6100 D
Fournisseur: KINEMATICA
11010110 11010112 11010111
431-0194EA 6920 EUR
431-0194 431-0219 431-0220
Homogénéiseur, POLYTRON®, PT 6100 D
Homogénéisateurs Homogénéisateurs de paillasse
Modèle autonome, plage de volumes 0,1 à 30 litres. Le puissant système PT 6100D a été conçu pour offrir des conditions d'homogénéisation reproductibles pour des volumes pouvant atteindre 30 litres, avec possibilité de sélectionner et modifier la vitesse et la durée de fonctionnement, tout en surveillant la température. L'unité peut être contrôlée via le clavier à membrane ou à partir d'un PC exécutant le logiciel KIN via une interface RS232.
  • Plus de 30 outils/agrégats de dispersion disponibles, de différentes géométries, conceptions,
More Product Information
Plus About VWR