Imprimer

Sodium borohydrure 12% sodium hydroxide solution_40, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger

Synonyms: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate

429131000
429131000.EA 89.5 EUR
429131000.
Sodium borohydrure 12% sodium hydroxide solution_40, AcroSeal®
Sodium borohydrure
Formule: NaBH₄
MW: 37.83 g/mol
Point d'ébullition: 130…135 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 400 °C
Densité: 1.4 g/cm³
Point d'éclair: 69
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003518
Numéro CAS: 16940-66-2
ONU: 3320
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08664

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Colorless Liquid
Titration Iodometric 11 to 13 %
GC ≥95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR