Imprimer
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Fournisseur: VWR Chemicals
422351SEA 471 EUR
422351S
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
Produit d'une pureté supérieure à celle des produits de qualité standard ou de fraction V de Cohn. Il ne contient aucune des globulines qui interfèrent dans de nombreux dosages.
  • Humidité : 4,5%
  • Cendres : 1,5%
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR