Imprimer

Acide sulfurique 37%, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger


MQ200

4.80104.9008
4.80104.9008EA 0 EUR
4.80104.9008
Acide sulfurique 37%, Supelco®
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.1…1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ONU: 2796
ADR: 8 II

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR