Imprimer
Boîtes de Petri, Sterilin®
Fournisseur: STERILIN
101VR20 101RT/C 101R20 101/IRR 101V/IRR 101RT/IRR 101VR20/C
391-2016EA 202 EUR
391-2016 391-0445 391-2015 391-0539 391-0541 391-0540 SLIN101VR20/C
Boîtes de Petri, Sterilin®
Boîtes de culture Boîtes de Petri
Non cytotoxiques, en PS vierge. Les boîtes de Petri standard de 90 mm sont utilisées par les microbiologistes pour la culture des micro-organismes en milieux solides. Les boîtes avec trois ergots facilitent l'échange gazeux et sont idéales pour les travaux à court terme. Les boîtes avec ergot unique limitent l'échange gazeux, minimisent l'évaporation ainsi que la déshydratation et conviennent parfaitement aux travaux à long terme. Les boîtes sans ergot sont les plus appropriées pour les travaux anaérobies et à long terme.
  • Les boites avec finition miroir assurent une grande clarté
More Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR