Imprimer
Portoir de boîtes de Petri, Poxygrid®, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
H189780000 H189790000
391-2011EA 98.7 EUR
391-2011 391-2013
Portoir de boîtes de Petri, Poxygrid®, SP Bel-Art
Portoirs Distributeurs de boîtes de Petri
Portoir en fil d'acier recouvert d'époxy.
  • Facile à charger et décharger par le haut
  • Pour boîtes de Petri en plastique de Ø 90 et 100 mm (non adapté aux boîtes de Petri en verre)
l×P×H : 108×108×356 mm (1 tour, pour 20 boîtes de Petri)
l×P×H : 343×105×305 mm (3 tours, pour 42 boîtes de Petri)
W×D×H: 343×105×305 mm (3 stacks, for 42 dishes)
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Plus About VWR