Imprimer
VWR® INCU-Line® Prime, Incubateurs à convection naturelle
Fournisseur: VWR Collection
390-1346EA 1890 EUR
390-1346 390-1349 390-1350
VWR® INCU-Line® Prime, Incubateurs à convection naturelle
Incubateurs Incubateurs standard
Les incubateurs microbiologiques INCU-Line® sont conçus pour cultiver des organismes à des températures homogènes. Ils ont une plage de température allant de 5 °C au-dessus de la température ambiante à 100 °C et peuvent, par exemple, être utilisés pour des tests microbiologiques, pour la détermination du nombre de germes et pour le vieillissement/le stockage à chaud.
  • Contrôleur multifonctionnel à microprocesseur avec écran tactile couleur de 4,3"
  • Mémoire de cinq programmes utilisateur
  • Profil température-temps à cinq segments, changement rapide de la
More Product Information
Plus About VWR