Imprimer
VWR® INCU-Line®, Incubateurs réfrigérants
Fournisseur: VWR Collection
390-1341EA 2660 EUR
390-1341 390-1342
VWR® INCU-Line®, Incubateurs réfrigérants
Incubateurs Incubateurs réfrigérés
Ces incubateurs réfrigérants, à convection forcée, offrent une plage de température comprise entre 3 et 70 °C. Ils sont dotés d'une chambre interne en acier inoxydable (DIN 1.4016), et d'un habillage extérieur en métal avec un revêtement par poudre. Les modèles disposent d'une interface de menu intuitive, d'une interface USB pour enregistrer les données sur des lecteurs flash, et peuvent être connectés via le LAN. Le modèle IL 68R dispose d'une porte extérieure en verre, les modèles IL 150R/250R ont une porte extérieure pleine et une porte interne en verre.
  • Unité de contrôle à
More Product Information
Plus About VWR