Imprimer
Incubateurs réfrigérés, série ICP
Fournisseur: MEMMERT
ICP110 ICP260 ICP450 ICP750
390-0613EA 6771 EUR
390-0613 390-0614 390-0615 390-0617
Incubateurs réfrigérés, série ICP
Incubateurs Incubateurs réfrigérés
La gamme comprend des incubateurs réfrigérés qui offrent une plage de température allant de températures négatives à 60 °C. Ces unités garantissent des temps de chauffe et de refroidissement rapides et précis, sans pics de consommation d'énergie. Tous les modèles contiennent une chambre intérieure et un boîtier en acier inoxydable, prolongeant ainsi la durée de vie de l'appareil et facilitant son nettoyage. Ces incubateurs réfrigérés par compresseur ont un enregistreur de données intégré et un minuteur numérique qui est réglable de 1 minute à 99 jours et 23 heures.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR