Imprimer

Urée 99,5, Gen-Apex Molecular_Biology

Fournisseur: VWR Chemicals

Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide

33622.263EA 0 EUR
33622.263
Urée 99,5, Gen-Apex Molecular_Biology
Urée
Formule: NH₂CONH₂
MW: 60.06 g/mol
Point d'ébullition: 197
Point de fusion: 132.7 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ATTEINDRE: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay Min. 99.5 %
Colouration (8 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Absorbance (260 nm) (8 mol/l) Max. 0.1
Absorbance (280 nm) (8 mol/l) Max. 0.1


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR