Imprimer
VWR®, Comprimés tampons pour hématologie
Fournisseur: VWR Chemicals
331552SEA 65 EUR
331552S 331562U 331932D 331942F
VWR®, Comprimés tampons pour hématologie
Tampons Tampons de microscopie
Ces comprimés représentent une méthode rapide et pratique de préparation de solutions tampons.
Les comprimés Gurr permettent la préparation de solutions de coloration microscopique.
Dissoudre un comprimé dans de l'eau distillée pour obtenir jusqu'à 100 ml de solution au pH indiqué à 20 °C. La concentration molaire des solutions tampons est de 0,005 M.
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR