Imprimer
Pierres bouillantes ('Anti-Bumping'), granulés
Fournisseur: VWR Chemicals
330093YEA 33 EUR
330093Y
Pierres bouillantes ('Anti-Bumping'), granulés
Pierres d'ébullition
Granulés d'alumine agglomérés pour empêcher les liquides bouillants de former de gros bouillons.
  • Taille des particules (1-4 mm): min.96%
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR