Imprimer

Bleu de bromophénol ACS

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein

32641.03 32641.06 32641.14
32641.03EA 22.8 EUR
32641.03 32641.06 32641.14
Bleu de bromophénol ACS
Bleu de bromophénol

CAS No.: 115-39-9 Molecular Formula: C19H10Br4O5S Formula Weight: 669.98 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Melting Point: 270° dec. Beilstein Reference: 61698 Merck Reference: 14,1444 MDL No.: MFCD00005875

Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669.97 g/mol
Point de fusion: 270 °C (déc.)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 14,1444

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR