Imprimer

Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 0.025 M aqueous solution

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate

30562.18 30562.30
30562.18EA 65.6 EUR
30562.18 30562.30
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) 0.025 M aqueous solution
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate)

CAS No.: 14634-91-4 Molecular Formula: C36H24FeN6O4S Formula Weight: 692.53 Physical Form: Liquid Appearance: Red

Formule: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036428
Numéro CAS: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR