Imprimer

Acide chlorhydrique 0.4 mol/l (0.4 N)

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

30021.290EA 93.8 EUR
30021.290
Acide chlorhydrique 0.4 mol/l (0.4 N)
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
MW: 36.46 g/mol
Densité: 1.02 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8 III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR