Imprimer
Pulvérisateur à pression pour denrées alimentaires, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
0309-0130
300-0407EA 73.9 EUR
300-0407
Pulvérisateur à pression pour denrées alimentaires, LaboPlast®
Flacons Flacons pulvérisateurs
Le pulvérisateur à pression alimentaire est doté d'une fenêtre transparente permettant de voir facilement le niveau de remplissage. Un support circulaire en caoutchouc permet de poser le pulvérisateur en toute sécurité. Une vanne de sécurité intégrée protège contre la surpression (3 bars maximum).
  • Parties en contact avec le produit PE, PP, VMQ, V2A
  • Capacité de 1,2 litres
L'écrou de la buse permet de régler de manière ciblée le jet de pulvérisation, d'une brume fine à un jet puissant. La poignée ergonomique offre une prise en main confortable duMore Product Information
Plus About VWR