Imprimer
Échantillonneurs Pharma Zone, Novartos Multi
Fournisseur: BURKLE
5358-0000 5358-0005 5358-0010 5358-0015 5358-0020 5358-1000 5358-0008 5358-0017 5358-0003 5358-0603 5358-1003 5358-1403 5358-0602 5358-1402
300-0187EA 197 EUR
300-0187 300-0188 300-0189 300-0190 300-0191 300-0126 BURK5358-0008 BURK5358-0017 BURK5358-0003 129-1779 129-1780 129-1781 129-1782 129-1783
Échantillonneurs Pharma Zone, Novartos Multi
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Acier inoxydable V4A (1.4404 / 1.4571). Novartos, l'échantillonneur à zone pour l'industrie pharmaceutique conformément aux normes FDA en matière de prélèvement de dose unitaire. Il est désormais possible de prélever un double échantillon sans insérer la lance de manière répétée dans la substance en vrac. Cela empêche généralement le mélange. Un des avantages significatifs de Novartos est le nettoyage facile. Le remplissage et la vidange complète des chambres à échantillon ont été améliorés à l'aide d'une géométrie optimisée par ordinateur. Les interstices et volumes morts, propices à l'More Product Information
Plus About VWR