Imprimer

Sodium nitrate ≥99%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Attention

27950.298EA 44.8 EUR
27950.298 27950.367 27950.462
Sodium nitrate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium nitrate
Formule: NaNO₃
MW: 84.99 g/mol
Point d'ébullition: 380
Point de fusion: 308
Densité: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
ONU: 1498
ADR: 5.1 III
ATTEINDRE: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Assay (calculated on dried substance) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR