Imprimer
Pincettes
Fournisseur: BOCHEM
1840
232-0062EA 1.6 EUR
232-0062
Pincettes
Pinces
PP, bleu. Pincette universelle conçue pour des applications variées.
  • Autoclavable and sterilisable up to 180 °C
  • Serrated for improved grip
  • Cost-efficient
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR