Imprimer
Tissue forceps
Fournisseur: BOCHEM
1152 1150 1151 1153
232-0003EA 9 EUR
232-0003 232-0001 232-0002 232-0004
Tissue forceps
Pinces
En acier inoxydable
  • Petites dents (1:2) à l'extrémité des lames
  • Conçues pour la manipulation des tissus avec traumatisme minimal lors des opérations de chirurgie
Commander maintenant
SPÉCIFICATIONS
Environmentally Preferable
Learn more
About VWR
Plus About VWR