Imprimer
Tuyaux, en silicone, PharmaFocus®
Fournisseur: Freudenberg Medical Europe GmbH
61-252-21 61-252-22 61-252-23 61-252-25 61-252-26 61-252-27 61-252-30 61-252-32 61-252-33 61-252-35 61-252-36
228-1168EA 90.2 EUR
228-1168 228-1169 228-1170 228-1171 228-1172 228-1173 228-1174 228-1175 228-1176 228-1177 228-1178
Tuyaux, en silicone, PharmaFocus®
Tuyaux Transfer Tubing
Tuyaux, en silicone durci au platine
  • Tuyaux en silicone économique, fournissant la meilleure qualité constante
  • Conformité aux exigences USP de classe VI
  • FDA 21CFR 177-2600/ISO 10093-1/EP 3.1.9
L'élastomère de silicone durci au platine utilisé pour les tubes PharmaFocus a été spécialement conçu pour répondre aux besoins de l'industrie pharmaceutique. Le silicone est soumis à une batterie de tests de biocompatibilité adaptés aux applications pharmaceutiques, ce qui élimine les études longues et coûteuses relatives à l'implantation généralementMore Product Information
Commander maintenant
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...
Plus About VWR