Imprimer
FIlm adhésif étanche, Seal-R-film™
Fournisseur: Brand
701620 701624 701626 701622
219-0000EA 50.9 EUR
219-0000 219-0002 219-0003 219-0001
FIlm adhésif étanche, Seal-R-film™
Scellés Films de scellage
Feuille adhésive Seal-R-film™ pour cacheter béchers, flacons et autres récipients.
  • Offre une protection contre l'évaporation, les fuites et la contamination
  • Facile à poser grâce à son élasticité de 300%
  • Chaque rouleau est pourvu du numéro de lot
La feuille adhésive est extensible au triple de sa longueur initiale. Ainsi, Seal-R-film™ épouse toutes les formes de contenant, même irrégulières. Dans un souci de traçabilité, le numéro de lot est mentionné sur chaque rouleau. Le cutter BRAND est conçu pour couper des rouleaux d'une largeur de 50 et 100 mmMore Product Information
Plus About VWR